4-Ethinylanisol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
379920010 379920050
ACRO379920010EA 77.6 CHF
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Ethinylanisol 97%
4-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 87…91 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1.019 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168815
CAS-Nummer: 768-60-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %