L-tert-Leucinol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
377530010 377530050
ACRO377530010EA 99.9 CHF
ACRO377530010 ACRO377530050
L-tert-Leucinol 95%
L-tert-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 30…34 °C
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192250
CAS-Nummer: 112245-13-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Low melting mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)