Di-n-butylmagnesium 0.5 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Magnesium,butyl(1-methylpropyl)-, dibutyl-magnesiu, Magnesium, dibutyl-
377771000 377778000
377771000.EA 137 CHF
377771000. 377778000.
Di-n-butylmagnesium 0.5 M in Heptan, AcroSeal®
Di-n-butylmagnesium
Formel: C₈H₁₈Mg
Melting Pt: –71 °C
Dichte: 0.73 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015225
CAS-Nummer: 1191-47-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution
Titration 9.1 to 10.8 % (on Mg basis)