Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
377341000 377348000
377341000.EA 60.1 CHF
377341000. 377348000.
Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
Cyclohexylmagnesium chloride
Formel: C₆H₁₁ClMg
MW: 142.91 g/mol
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003816
CAS-Nummer: 931-51-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.26 to 1.40 M
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable