Natriumcyantrihydroborat 1M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
372451000
372458000
372451000.EA
86.1
CHF
372451000.
372458000.
Natriumcyantrihydroborat 1M in THF, AcroSeal®
Natriumcyantrihydroborat
Formel:
CH₃BNNa Melting Pt: 241…243 °C Dichte: 0.915 g/cm³ Flash-Pt: –18 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003516 CAS-Nummer: 25895-60-7 UN: 3286 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodimetric | 0.95 to 1.10 M |