Chlor-bis-(cycloocten)-rhodium(I) Dimer Dimer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
369371000 369375000
ACRO369371000EA 67.9 CHF
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlor-bis-(cycloocten)-rhodium(I) Dimer Dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formel: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717.51 g/mol
Melting Pt: 187…191 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013287
CAS-Nummer: 12279-09-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %