Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 442 CHF
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formel: C₃₈H₃₄P₂Pt
Melting Pt: 127…131 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012028
CAS-Nummer: 12120-15-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)