tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO349842500EA 94.7 CHF
ACRO349842500
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75%
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,212 g/mol
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,905 g/cm³
Flash-Pt: 47 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00126878
CAS-Nummer: 2372-21-6
UN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 74 to 76 %
Color scale ≤10 APHA
Hydrolyzable chloride ≤150 ppm Inorganic + organic
Impurity ≤1000 ppm Hydroperoxides (as TBHP)