(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
346700050
346700250
ACRO346700050EA
97.1
CHF
ACRO346700050
ACRO346700250
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,181 g/mol Melting Pt: 125…129 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06799064 CAS-Nummer: 6485-67-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -110° to -120° (20°C, 589 nm) (c=0.55, EtOH) |