tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1-dimethylethyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate, (3R)-3-Phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, Benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester,(bR)-
337882500 337880010
ACRO337882500EA 191 CHF
ACRO337882500 ACRO337880010
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798309
CAS-Nummer: 161671-34-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation +17° to +22° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥96.0 %