tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
331671000
331678000
331671000.EA
99.7
CHF
331671000.
331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Formel:
C₄H₉ClMg MW: 116,87 g/mol Dichte: 0.931 g/cm³ Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000465 CAS-Nummer: 677-22-5 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Solution |
Titration Active base | 19 to 21 % |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)