Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Malonic Acid Bis(trimethylsilyl) Ester, Bis(trimethylsilyl) malonate
313300100 313300500
ACRO313300100EA 69.4 CHF
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formel: C₉H₂₀O₄Si₂
MW: 248,43 g/mol
Siedepunkt: 63…66 °C (1 mmHg)
Dichte: 0.972 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009631
CAS-Nummer: 18457-04-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %