Phenylmaleic anhydride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
310400010 310400100
ACRO310400010EA 33.4 CHF
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formel: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Siedepunkt: 122…125 °C (.2Torr)
Melting Pt: 119…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015472
CAS-Nummer: 36122-35-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %