4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
303220010
303220050
ACRO303220010EA
45.9
CHF
ACRO303220010
ACRO303220050
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure 98%
4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Siedepunkt: 256…258 °C (760 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012375 CAS-Nummer: 1205-30-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 258 to 263 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |