Essigsäure 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
295310050
295310250
ACRO295310050EA
106
CHF
ACRO295310050
ACRO295310250
Essigsäure 99+%, reinst
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg) Melting Pt: 16…16.5 °C Dichte: 1.048 g/cm³ Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 UN: 2789 ADR: 8 II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.04 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |