2,3-Naphthalindicarbaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
294721000
294725000
ACRO294721000EA
148
CHF
ACRO294721000
ACRO294725000
2,3-Naphthalindicarbaldehyd 95%
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA)
Formel:
C₁₂H₈O₂ Melting Pt: 134…135 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00016618 CAS-Nummer: 7149-49-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |