Pyridin 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO290860100EA 1050 CHF
ACRO290860100 ACRO290860025 ACRO290861000 ACRO290860010
Pyridin 99+% zur Analyse
Pyridine
Formel: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0,978 g/cm³
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %