Kaliumhydroxid 1 N water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 37.7 CHF
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Kaliumhydroxid 1 N water
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 360
Dichte: 1.05 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis