2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
278220010 278220050
ACRO278220010EA 71.1 CHF
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Formel: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331.94 g/mol
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015537
CAS-Nummer: 52431-30-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %