Kaliumchlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
268960250 268961000
ACRO268960250EA 121 CHF
ACRO268960250 ACRO268961000
Kaliumchlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 770 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm