Lithiumacetat, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
268640010 268640050
ACRO268640010EA 285 CHF
ACRO268640010 ACRO268640050
Lithiumacetat, wasserfrei 99%, reinst
Lithiumacetat
Formel: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Melting Pt: 280…285 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013057
CAS-Nummer: 546-89-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)