4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
251850050 251851000
ACRO251850050EA 31 CHF
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid 98%
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
Formel: C₆H₈ClN₃O₄S₂
Melting Pt: 260…263 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007933
CAS-Nummer: 121-30-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %