tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
244210010 244210050
ACRO244210010EA 58.1 CHF
ACRO244210010 ACRO244210050
tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99%, reinst
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Melting Pt: 180 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Acidity/alkalinity Passes test
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %