Benzoylchlorid 99%, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Benzoesäurechlorid
220271000.EA 84.8 CHF
220271000.
Benzoylchlorid 99%, AcroSeal®, rein
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000653
CAS-Nummer: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA