Ammoniumacetat 98+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
219990500
219992500
ACRO219990500EA
93.7
CHF
ACRO219990500
ACRO219992500
Ammoniumacetat 98+% für die HPLC
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Melting Pt: 114 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 6.5 to 7.5 (5% soln.in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |