Natriumbromid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Bromnatrium
ACRO212675000EA 69.6 CHF
ACRO212675000 ACRO212671000 ACRO212670025
Natriumbromid ACS
Natriumbromid
Formel: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 755 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or solid
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %