Aluminiumnitrat Nonahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Aluminum nitrate nonahydrate
212240100 212241000
ACRO212240100EA 76.8 CHF
ACRO212240100 ACRO212241000
Aluminiumnitrat Nonahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Aluminium nitrate nonahydrate
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375,13 g/mol
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm