4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010
210930050
ACRO210930010EA
82.7
CHF
ACRO210930010
ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formel:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,24 g/mol Siedepunkt: 116 °C (.1 mmHg) Melting Pt: 53.9…55.1 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009711 CAS-Nummer: 50438-75-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 58 °C |
GC | ≥98.5 % |