Calciumchlorid ACS trocknungsfördernd
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
206791000 206795000
ACRO206791000EA 59 CHF
ACRO206791000 ACRO206795000
Calciumchlorid ACS trocknungsfördernd
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 782 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g