Amberlyst® A-26 (OH) resin_ion-exchange
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
202180010
202181000
ACRO202180010EA
326
CHF
ACRO202180010
ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) resin_ion-exchange
Amberlyst® A-26 (OH)
Dichte:
0.672 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145579 CAS-Nummer: 39339-85-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Tan Beads |
Harmonic mean size | 0.560 to 0.700 |
Uniformity coefficient | ≤1.45 |
Moisture holding capacity | 65 to 75 % (OH) |
Total volume capacity | ≥0.80 eq/l (OH) as is |