Methacrolein 90% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
196501000.EA 604 CHF
196501000.
Methacrolein 90% stabilisiert, AcroSeal®
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0,847 g/cm³
Flash-Pt: –15 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006974
CAS-Nummer: 78-85-3
UN: 2396
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone