Ammoniummetavanadat 99.996% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
ACRO194400500EA 650 CHF
ACRO194400500 ACRO194400100
Ammoniummetavanadat 99.996% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %