Silbersulfat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
194070100
194071000
194075000
ACRO194070100EA
63.9
CHF
ACRO194070100
ACRO194071000
ACRO194075000
Silbersulfat ACS
Silbersulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Siedepunkt: 1085 °C (760 mmHg) Melting Pt: 652 °C Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS-Nummer: 10294-26-5 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in water and AgCl) |
Subst not pptd by HCl | ≤0.03 % |