Kaliumsulfat, rein
Lieferant: Thermo Scientific
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 57.1 CHF
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Kaliumsulfat, rein
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1689 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1067 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %