Magnesiumnitrat Hexahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 48.8 CHF
ACRO193420100 ACRO193420500
Magnesiumnitrat Hexahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 89 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93.3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm