Cäsiumiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO192820500EA 353 CHF
ACRO192820500 ACRO192820010 ACRO192820100
Cäsiumiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cäsiumiodid
Formel: CsI
MW: 259,81 g/mol
Siedepunkt: 1280 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 626 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010962
CAS-Nummer: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm