Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 85-89 %, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
183140010 183140025 183141000
ACRO183140010EA 162 CHF
ACRO183140010 ACRO183140025 ACRO183141000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 31,000-50,000 85-89 %, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Melting Pt: 230…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5.2 to 6.2 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤0.7 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %