3-Chinolincarbaldehyd 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
175690010 175690050
ACRO175690010EA 121 CHF
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Chinolincarbaldehyd 97+%
3-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Melting Pt: 66…69 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006768
CAS-Nummer: 13669-42-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %