Neopentylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 140 CHF
ACRO173690250 ACRO173691000
Neopentylamin 97%
Neopentylamine
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 79…82 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.74 g/cm³
Flash-Pt: –13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008134
CAS-Nummer: 5813-64-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %