4-(4-Methoxyphenyl)butansäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
172440050
172440250
ACRO172440050EA
92
CHF
ACRO172440050
ACRO172440250
4-(4-Methoxyphenyl)butansäure 98%
4-(4-Methoxyphenyl)butansäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Melting Pt: 56…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004404 CAS-Nummer: 4521-28-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 61 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |