Paraffin, Flüssigkeit, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO171400010EA 61.4 CHF
ACRO171400010 ACRO171402500 ACRO171400025
Paraffin, Flüssigkeit, rein
Paraffin
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8012-95-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.827 to 0.890 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)