3-Piperidinmethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 27.3 CHF
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinmethanol 98%
3-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 58…62 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005997
CAS-Nummer: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %