1-Methyl-1H-indol-2-carbonsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Indole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindole-2-carboxylic acid
158640010 158640050
ACRO158640010EA 67.5 CHF
ACRO158640010 ACRO158640050
1-Methyl-1H-indol-2-carbonsäure
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Melting Pt: 212…213 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005801
CAS-Nummer: 16136-58-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %