2,6-Dimethylmorpholine 97% (Isomergemisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
155340250 155341000
ACRO155340250EA 101 CHF
ACRO155340250 ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (Isomergemisch)
2,6-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 147 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.935 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005973
CAS-Nummer: 141-91-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (mixture of isomers)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure