3-Methoxy-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
137150100 137150500
ACRO137150100EA 64.5 CHF
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 149…150 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,942 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039550
CAS-Nummer: 1589-49-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)