2-Chlorchinoxalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
136190010 136190050
ACRO136190010EA 29.2 CHF
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chlorchinoxalin 97%
2-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
Siedepunkt: 100 °C (1,4 mmHg)
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043907
CAS-Nummer: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %