Aktivkohle, NORIT® SA 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
134370025 134372500 134370250
ACRO134370025EA 154 CHF
ACRO134370025 ACRO134372500 ACRO134370250
Aktivkohle, NORIT® SA 2
Aktivkohle
Formel: C
Melting Pt: 3652 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %