Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
131210050 131210010 131210250
ACRO131210050EA 226 CHF
ACRO131210050 ACRO131210010 ACRO131210250
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) 98%
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin)
Formel: C₃₀H₃₄O₁₃
Melting Pt: 199…202 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00074824
CAS-Nummer: 124-87-8
UN: 3462
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 % (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin)