Methanol 99.9%, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
124790010
124790025
124790010.EA
54.2
CHF
124790010.
124790025.
Methanol 99.9%, AcroSeal® für die Biochemie
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,7 °C (760 mmHg) Melting Pt: –98 °C Dichte: 0,791 g/cm³ Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 UN: 1230 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable base | ≤0.0002 meq/g |