2-Hydrazinopyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
120870010 120870050 120870250
ACRO120870010EA 39.6 CHF
ACRO120870010 ACRO120870050 ACRO120870250
2-Hydrazinopyridin 98%
2-Hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (140 mmHg)
Melting Pt: 44.5…46 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006249
CAS-Nummer: 4930-98-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange-brown Crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %